3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302824-10G PC302824-5G PC302824-1G
APOSPC302824-10GEA 709 EUR
APOSPC302824-10G APOSPC302824-5G APOSPC302824-1G
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂FN
Smeltpunt: 54…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832331
CAS nummer: 1017778-56-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III