3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302829-5G PC302829-1G
APOSPC302829-5GEA 391 EUR
APOSPC302829-5G APOSPC302829-1G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃ClF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23795322
CAS nummer: 134099-21-1