3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302830-10G PC302830-1G PC302830-5G
APOSPC302830-10GEA 993 EUR
APOSPC302830-10G APOSPC302830-1G APOSPC302830-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23795337
CAS nummer: 1431329-63-3