3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302848-1G PC302848-5G
APOSPC302848-1GEA 240 EUR
APOSPC302848-1G APOSPC302848-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₉F₄NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18783233
CAS nummer: 1391002-18-8