4-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302859-10G PC302859-5G PC302859-1G
APOSPC302859-10GEA 483 EUR
APOSPC302859-10G APOSPC302859-5G APOSPC302859-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄ClF₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660236
CAS nummer: 886500-36-3