4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302870-1G PC302870-5G
APOSPC302870-1GEA 250 EUR
APOSPC302870-1G APOSPC302870-5G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅ClF₄O₂
MW: 256.581 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23795336
CAS nummer: 1431329-73-5