4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302876-10G PC302876-5G
APOSPC302876-10GEA 330 EUR
APOSPC302876-10G APOSPC302876-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₉H₇ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258684
CAS nummer: 1017779-21-3