5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC302891-1G
PC302891-5G
PC302891-10G
APOSPC302891-1GEA
161
EUR
APOSPC302891-1G
APOSPC302891-5G
APOSPC302891-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule:
C₉H₅F₄NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11519338 CAS nummer: 1092460-90-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |