6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302900-10G PC302900-5G PC302900-1G
APOSPC302900-10GEA 273 EUR
APOSPC302900-10G APOSPC302900-5G APOSPC302900-1G
6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13181644
CAS nummer: 167684-02-8