2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302902-10G PC302902-5G PC302902-1G
APOSPC302902-10GEA 511 EUR
APOSPC302902-10G APOSPC302902-5G APOSPC302902-1G
2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetonitrile 98%
2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115874
CAS nummer: 886497-54-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III