4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302904-5G PC302904-1G
APOSPC302904-5GEA 199 EUR
APOSPC302904-5G APOSPC302904-1G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide
Formule: C₉H₉BrF₂O
Smeltpunt: 58…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258705
CAS nummer: 181806-55-3
UN: 3261
ADR: 8,II