2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302905-10G PC302905-5G
APOSPC302905-10GEA 408 EUR
APOSPC302905-10G APOSPC302905-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂Cl₃F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660271
CAS nummer: 886501-87-7