2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC302906-10G PC302906-5G
APOSPC302906-10GEA 408 EUR
APOSPC302906-10G APOSPC302906-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅Cl₂F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660274
CAS nummer: 886501-93-5