2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302908-10G PC302908-5G PC302908-1G
APOSPC302908-10GEA 290 EUR
APOSPC302908-10G APOSPC302908-5G APOSPC302908-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃N
Smeltpunt: 56…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115991
CAS nummer: 22902-81-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III