2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302926-10G PC302926-5G PC302926-1G
APOSPC302926-10GEA 0 EUR
APOSPC302926-10G APOSPC302926-5G APOSPC302926-1G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₁₀H₅ClF₆O₂
MW: 306.589 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00729119
CAS nummer: 886503-47-5