2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302928-10G PC302928-5G PC302928-1G
APOSPC302928-10GEA 465 EUR
APOSPC302928-10G APOSPC302928-5G APOSPC302928-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972914
CAS nummer: 886503-57-7