3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302936-10G PC302936-5G PC302936-1G
APOSPC302936-10GEA 318 EUR
APOSPC302936-10G APOSPC302936-5G APOSPC302936-1G
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660215
CAS nummer: 886499-45-2