3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302938-10G PC302938-5G PC302938-1G
APOSPC302938-10GEA 318 EUR
APOSPC302938-10G APOSPC302938-5G APOSPC302938-1G
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660216
CAS nummer: 886499-50-9