3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302942-10G PC302942-5G PC302942-1G
APOSPC302942-10GEA 318 EUR
APOSPC302942-10G APOSPC302942-5G APOSPC302942-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₂F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986833
CAS nummer: 1706434-98-1