3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302943-1G PC302943-5G
APOSPC302943-1GEA 182 EUR
APOSPC302943-1G APOSPC302943-5G
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₁₂H₁₃F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986843
CAS nummer: 1706435-04-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III