3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302945-10G PC302945-5G PC302945-1G
APOSPC302945-10GEA 408 EUR
APOSPC302945-10G APOSPC302945-5G APOSPC302945-1G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide
Formule: C₉H₉BrClFO
MW: 267.523 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832342
CAS nummer: 1017778-91-4