3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302947-10G PC302947-5G
APOSPC302947-10GEA 0 EUR
APOSPC302947-10G APOSPC302947-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259.009 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660307
CAS nummer: 886503-20-4