3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302954-1G PC302954-5G PC302954-10G
APOSPC302954-1GEA 182 EUR
APOSPC302954-1G APOSPC302954-5G APOSPC302954-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Smeltpunt: 27…29 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832250
CAS nummer: 1000526-58-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III