4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302968-10G PC302968-5G
APOSPC302968-10GEA 318 EUR
APOSPC302968-10G APOSPC302968-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660347
CAS nummer: 886761-72-4