4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (E)-3-(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC302970-10G PC302970-5G PC302970-1G
APOSPC302970-10GEA 408 EUR
APOSPC302970-10G APOSPC302970-5G APOSPC302970-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆ClF₃O₂
MW: 250.602 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06205746
CAS nummer: 773132-29-9