4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302977-10G PC302977-5G PC302977-1G
APOSPC302977-10GEA 408 EUR
APOSPC302977-10G APOSPC302977-5G APOSPC302977-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride, tech
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660239
CAS nummer: 886500-55-6