4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302978-10G PC302978-5G PC302978-25G
APOSPC302978-10GEA 191 EUR
APOSPC302978-10G APOSPC302978-5G APOSPC302978-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226.58 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660248
CAS nummer: 886500-89-6