3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302983-1G PC302983-250MG
APOSPC302983-1GEA 2220 EUR
APOSPC302983-1G APOSPC302983-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₄O₂S
MW: 276.636 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054250
CAS nummer: 1706451-99-1
UN: 1760
ADR: 8 III