4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302993-10G PC302993-5G
APOSPC302993-10GEA 330 EUR
APOSPC302993-10G APOSPC302993-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoyl chloride
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoyl chloride
Formule: C₉H₈ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660265
CAS nummer: 886501-66-2