4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302994-10G PC302994-5G
APOSPC302994-10GEA 316 EUR
APOSPC302994-10G APOSPC302994-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₁FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660267
CAS nummer: 886501-76-4