4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC302996-10G PC302996-5G PC302996-1G
APOSPC302996-10GEA 363 EUR
APOSPC302996-10G APOSPC302996-5G APOSPC302996-1G
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832240
CAS nummer: 1000548-41-3
UN: 3276
ADR: 6.1,II