5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303006-1G PC303006-5G
APOSPC303006-1GEA 99.3 EUR
APOSPC303006-1G APOSPC303006-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832309
CAS nummer: 704-03-0
UN: 3265
ADR: 8,III