2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303013-10G PC303013-5G
APOSPC303013-10GEA 465 EUR
APOSPC303013-10G APOSPC303013-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄Cl₂F₃NO
MW: 258.025 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660272
CAS nummer: 186517-38-4