2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303032-10G PC303032-5G PC303032-1G
APOSPC303032-10GEA 449 EUR
APOSPC303032-10G APOSPC303032-5G APOSPC303032-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Formule: C₉H₉BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258718
CAS nummer: 1017779-82-6