3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303059-1G PC303059-250MG
APOSPC303059-1GEA 0 EUR
APOSPC303059-1G APOSPC303059-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239.579 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660308
CAS nummer: 886503-25-9