5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303072-1G
PC303072-250MG
APOSPC303072-1GEA
2220
EUR
APOSPC303072-1G
APOSPC303072-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule:
C₈H₆ClF₃O₃S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18399740 CAS nummer: 1261683-44-6 |