4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303088-5G PC303088-1G
APOSPC303088-5GEA 205 EUR
APOSPC303088-5G APOSPC303088-1G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide 97%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide
Formule: C₉H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660266
CAS nummer: 886501-71-9