4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303094-1G PC303094-250MG
APOSPC303094-1GEA 572 EUR
APOSPC303094-1G APOSPC303094-250MG
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO
MW: 229.198 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986834
CAS nummer: 1706430-20-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III