5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303103-10G PC303103-5G
APOSPC303103-10GEA 398 EUR
APOSPC303103-10G APOSPC303103-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO
MW: 203.161 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660293
CAS nummer: 886502-71-2