2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303104-5G PC303104-1G
APOSPC303104-5GEA 248 EUR
APOSPC303104-5G APOSPC303104-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₇F₆N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06212780
CAS nummer: 286010-20-6
UN: 3259
ADR: 8,III