3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303122-1G PC303122-10G PC303122-5G
APOSPC303122-1GEA 261 EUR
APOSPC303122-1G APOSPC303122-10G APOSPC303122-5G
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈Cl₂FNO₂
Smeltpunt: 265 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832308
CAS nummer: 1256482-67-3