3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303124-1G PC303124-5G
APOSPC303124-1GEA 250 EUR
APOSPC303124-1G APOSPC303124-5G
3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formule: C₉H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832388
CAS nummer: 1017779-73-5