2,3-Difluoro-4-pentylphenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303131-1G PC303131-10G PC303131-5G
APOSPC303131-1GEA 298 EUR
APOSPC303131-1G APOSPC303131-10G APOSPC303131-5G
2,3-Difluoro-4-pentylphenol 98%
2,3-Difluoro-4-pentylphenol
Formule: C₁₁H₁₄F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258677
CAS nummer: 887582-85-6
UN: 1759
ADR: 8,III