2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303132-10G PC303132-5G PC303132-1G
APOSPC303132-10GEA 489 EUR
APOSPC303132-10G APOSPC303132-5G APOSPC303132-1G
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986858
CAS nummer: 103995-81-9
UN: 1759
ADR: 8,III