4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303137-1G PC303137-5G
APOSPC303137-1GEA 312 EUR
APOSPC303137-1G APOSPC303137-5G
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.136 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986860
CAS nummer: 1706436-25-0