4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303138-1G PC303138-250MG
APOSPC303138-1GEA 715 EUR
APOSPC303138-1G APOSPC303138-250MG
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248.198 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986835
CAS nummer: 1706446-17-4