3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303141-10G PC303141-5G
APOSPC303141-10GEA 567 EUR
APOSPC303141-10G APOSPC303141-5G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₁₁H₁₄F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986841
CAS nummer: 1706435-02-0