2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303145-1G PC303145-5G
APOSPC303145-1GEA 342 EUR
APOSPC303145-1G APOSPC303145-5G
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206.137 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054185
CAS nummer: 1706458-33-4
UN: 2811
ADR: 6.1 II