3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303148-10G PC303148-5G PC303148-1G
APOSPC303148-10GEA 635 EUR
APOSPC303148-10G APOSPC303148-5G APOSPC303148-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formule: C₁₁H₁₃BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986842
CAS nummer: 1706446-25-4
UN: 3265
ADR: 8,II