5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303150-1G PC303150-5G
APOSPC303150-1GEA 388 EUR
APOSPC303150-1G APOSPC303150-5G
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₈H₇F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986861
CAS nummer: 1706430-25-2